Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIMS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5951R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5951R-CY3
Anti-LIMS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Effector of integrin and growth factor signaling, coupling surface receptors to downstream signaling molecules involved in the regulation of cell survival, cell proliferation and cell differentiation. Focal adhesion protein part of the complex ILK-PINCH. This complex is considered to be one of the convergence points of integrin- and growth factor-signaling pathway.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LIMS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité