Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RASSF6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5955R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5955R-CY7
Anti-RASSF6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes a member of the Ras-association domain family (RASSF). Members of this family form the core of a highly conserved tumor suppressor network, the Salvador-Warts-Hippo (SWH) pathway. The protein encoded by this gene is a Ras effector protein that induces apoptosis. A genomic region containing this gene has been linked to susceptibility to viral bronchiolitis. Alternative splicing results in multiple transcript variants and protein isoforms. [provided by RefSeq, Jul 2012].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RASSF6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité