Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LMO4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5966R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5966R-A555
Anti-LMO4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The LIM-only (LMO) proteins, LMO1 and LMO2, are nuclear factors that are characterized by a conserved LIM domain (1). The LIM domain consists of a cysteine-rich zinc-binding motif that is present in a variety of transcription factors, including the LIM homeobox (LHX) proteins expressed in the central nervous system and involved in cell differentiation (2). LMO1 and LMO2 are expressed in the adult CNS in a cell type-specific manner, where they are differentially regulated by neuronal activity and are involved in regulating the cellular differentiated phenotype of neurons (3). LMO2 lacks a specific DNA-binding homeobox domain but rather assembles into transcriptional regulatory complexes to mediate gene expression by interacting with the widely expressed nuclear LIM interactor (NLI) (4). NLI, known also as CLIM-1, and the related protein CLIM-2 facilitate the formation of heteromeric LIM complexes and also enhance the nuclear retention of LIM proteins (5). LMO2 and the related protein LMO4 are expressed in thymic precursor cells (6). LMO4 is also expressed in mature T cells, cranial neural crest cells, somite, dorsal limb bud mesenchyme, motor neurons, and Schwann cell progenitors (7).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LMO4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité