Anti-Ribonuclease T2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-5972R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-5972R-A488
Anti-Ribonuclease T2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Has ribonuclease activity, with higher activity at acidic pH. Probably is involved in lysosomal degradation of ribosomal RNA (By similarity). Probably plays a role in cellular RNA catabolism.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Ribonuclease T2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité