Anti-RASAL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6088R-A350EA 879 EUR InStock
BOSSBS-6088R-A350
Anti-RASAL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Probable inhibitory regulator of the Ras-cyclic AMP pathway.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RASAL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité