Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBBP4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6130R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-6130R-FITC
Anti-RBBP4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
RbAp48 (Retinoblastoma-binding protein p48 or Rb-associated protein p48)is a WD repeat protein that is a core histone binding subunit common to several complexes involved in chromatin assembly, chromatin remodeling, and histone deacetylation. These complexes include Chromatin Assembly Factor 1 (CAF1), which is required for chromatin assembly following DNA replication and repair, the core histone deacetylase (HDAC) complex, which promotes histone deacetylation and subsequent transcriptional repression, the nucleosome remodeling and histone deacetylation complex NuRD, the nucleosome remodeling factor (NURF) complex, and the PRC2 complex, which promotes repression of homeotic genes during development. RpAp48 also interacts with the retinoblastoma protein, and with SPEN/MINT and BRCA1. It is also a component of the DREAM complex, which represses cell cycle-dependent genes in quiescent cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RBBP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité