Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TP73alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6147R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6147R-A555
Anti-TP73alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
This gene encodes a member of the p53 family of transcription factors involved in cellular responses to stress and development. It maps to a region on chromosome 1p36 that is frequently deleted in neuroblastoma and other tumors, and thought to contain multiple tumor suppressor genes. The demonstration that this gene is monoallelically expressed (likely from the maternal allele), supports the notion that it is a candidate gene for neuroblastoma. Many transcript variants resulting from alternative splicing and/or use of alternate promoters have been found for this gene, but the biological validity and the full-length nature of some variants have not been determined. [provided by RefSeq, Feb 2011].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TP73α
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité