Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NET1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6167R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6167R-CY7
Anti-NET1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene is part of the family of Rho guanine nucleotide exchange factors. Members of this family activate Rho proteins by catalyzing the exchange of GDP for GTP. The protein encoded by this gene interacts with RhoA within the cell nucleus and may play a role in repairing DNA damage after ionizing radiation. Pseudogenes of this gene are located on the long arms of chromosomes 1, 7 and 18. Alternative splicing results in multiple transcript variants that encode different protein isoforms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NET1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité