Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rab3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6180R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6180R-A488
Anti-Rab3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Rab proteins belong to the Ras small GTPase superfamily. The GTP-binding Rab3 subfamily has four known isoforms: 3A, 3B, 3C and 3D. These proteins are expressed in the highest concentration in the brain and endocrine tissues and are involved in regulated exocytosis of hormones and neurotransmitters. Specifically Rab3's are thought to play a role in presynaptic vesicle trafficking and priming.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Rab3A+Rab3B+Rab3C+Rab3D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité