Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NRIP Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6210R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-6210R-HRP
Anti-NRIP Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
WD-repeat proteins are a large family of eukaryotic proteins coordinating multi-protein complex assemblies. Their role has been implicated in multiple cellular processes including signal transduction, transcriptional regulation, cell cycle control and apoptosis. NRIP is a novel 860a.a nuclear protein consisting of seven conserved WD40 domains and one NLS motif. It binds to androgen and glucocorticoid receptors and up-regulates their transcriptional activity, thereby functioning as a nuclear receptor co-activator. Role of NRIP has been implicated in cell growth and also in cervical and prostrate cancer, thus indicating a potential therapeutic intervention. Northern Blot analysis detects a high expression of NRIP in skeletal muscle and testis and low expression in heart, prostrate and adrenal gland.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: NRIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité