Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIK1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6252R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-6252R-HRP
Anti-SIK1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Serine/threonine-protein kinase involved in various processes such as cell cycle regulation, gluconeogenesis and lipogenesis regulation, muscle growth and differentiation and tumor suppression. Phosphorylates HDAC4, HDAC5, PPME1, SREBF1, CRTC1/TORC1 and CRTC2/TORC2. Acts as a tumor suppressor and plays a key role in p53/TP53-dependent anoikis, a type of apoptosis triggered by cell detachment: required for phosphorylation of p53/TP53 in response to loss of adhesion and is able to suppress metastasis. Part of a sodium-sensing signaling network, probably by mediating phosphorylation of PPME1: following increases in intracellular sodium, SIK1 is activated by CaMK1 and phosphorylates PPME1 subunit of protein phosphatase 2A (PP2A), leading to dephosphorylation of sodium/potassium-transporting ATPase ATP1A1 and subsequent increase activity of ATP1A1. Acts as a regulator of muscle cells by phosphorylating and inhibiting class II histone deacetylases HDAC4 and HDAC5, leading to promote expression of MEF2 target genes in myocytes. Also required during cardiomyogenesis by regulating the exit of cardiomyoblasts from the cell cycle via down-regulation of CDKN1C/p57Kip2. Acts as a regulator of hepatic gluconeogenesis by phosphorylating and repressing the CREB-specific coactivators CRTC1/TORC1 and CRTC2/TORC2, leading to inhibit CREB activity. Also regulates hepatic lipogenesis by phosphorylating and inhibiting SREBF1. In concert with CRTC1/TORC1, regulates the light-induced entrainment of the circadian clock by attenuating PER1 induction; represses CREB-mediated transcription of PER1 by phosphorylating and deactivating CRTC1/TORC1 (By similarity).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SIK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité