Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTK6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6266R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6266R-CY5
Anti-PTK6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This protein encoded is a cytoplasmic nonreceptor protein kinase which may function as an intracellular signal transducer in epithelial tissues. Overexpression of this gene in mammary epithelial cells leads to sensitization of the cells to epidermal growth factor and results in a partially transformed phenotype. Expression of this gene has been detected at low levels in some breast tumors but not in normal breast tissue. Its presence in the nucleus appears to be linked to suppression of tumor progression. The encoded protein has been shown to undergo autophosphorylation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTK6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité