Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMPRSS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6285R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6285R-A647
Anti-TMPRSS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Serine protease that proteolytically cleaves and activates the viral spike glycoproteins which facilitate virus-cell membrane fusions; spike proteins are synthesized and maintained in precursor intermediate folding states and proteolysis permits the refolding and energy release required to create stable virus-cell linkages and membrane coalescence. Facilitates human SARS coronavirus (SARS-CoV) infection via two independent mechanisms, proteolytic cleavage of ACE2, which might promote viral uptake, and cleavage of coronavirus spike glycoprotein which activates the glycoprotein for cathepsin L-independent host cell entry. Proteolytically cleaves and activates the spike glycoproteins of human coronavirus 229E (HCoV-229E) and human coronavirus EMC (HCoV-EMC) and the fusion glycoproteins F0 of Sendai virus (SeV), human metapneumovirus (HMPV), human parainfluenza 1, 2, 3, 4a and 4b viruses (HPIV). Essential for spread and pathogenesis of influenza A virus (strains H1N1, H3N2 and H7N9); involved in proteolytic cleavage and activation of hemagglutinin (HA) protein which is essential for viral infectivity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TMPRSS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité