Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMPRSS4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6286R-A555EA 879 EUR InStock
BOSSBS-6286R-A555
Anti-TMPRSS4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
TMPRSS4 is a member of the peptidase S1 family and contains 1 LDL receptor class A domain, 1 peptidase S1 domain and 1 SRCR domain. It is a probable membrane protease capable of activating ENaC and may process sodium channels in endothelial cells. TMPRSS4 is overexpressed in thyroid neoplasms, and splice variants in TMPRSS4 are thought to be linked with different cancers. Three named isoforms are produced by alternative splicing.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TMPRSS4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité