Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRUNE Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6299R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-6299R-FITC
Anti-PRUNE Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
PRUNE, the human homologue of the Drosophila gene, is located in 1q21.3, a region highly amplified in human sarcomas, malignant tumours of mesenchymal origin. Human prune (h-prune), a phosphoesterase DHH family appertaining protein, physically interacts with nm23-H1, a metastasis suppressor gene. h-prune is involved in cellular motility and metastasis formation. Metastatic breast cancers were found to overexpress h-prune; h-prune was also found to be highly expressed in colorectal and pancreatic cancers. Hence h-prune is considered useful as a marker for tumor aggressiveness.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRUNE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité