Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMPD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6318R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6318R-A488
Anti-SMPD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Converts sphingomyelin to ceramide. Also has phospholipase C activities toward 1,2-diacylglycerolphosphocholine and 1,2-diacylglycerolphosphoglycerol. Isoform 2 and isoform 3 have lost catalytic activity.Involvement in disease: Defects in SMPD1 are the cause of Niemann-Pick disease type A (NPDA) ; also known as Niemann-Pick disease classical infantile form. It is an early-onset lysosomal storage disorder caused by failure to hydrolyze sphingomyelin to ceramide. It results in the accumulation of sphingomyelin and other metabolically related lipids in reticuloendothelial and other cell types throughout the body, leading to cell death. Niemann-Pick disease type A is a primarily neurodegenerative disorder characterized by onset within the first year of life, mental retardation, digestive disorders, failure to thrive, major hepatosplenomegaly, and severe neurologic symptoms. The severe neurological disorders and pulmonary infections lead to an early death, often around the age of four. Clinical features are variable. A phenotypic continuum exists between type A (basic neurovisceral) and type B (purely visceral) forms of Niemann-Pick disease, and the intermediate types encompass a cluster of variants combining clinical features of both types A and B.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SMPD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité