Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC2A10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6325R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6325R-CY5
Anti-SLC2A10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Defects in SLC2A10 are the cause of arterial tortuosity syndrome (ATS) [MIM:208050]. ATS is an autosomal recessive disorder characterized by tortuosity and elongation of major arteries, often resulting in death at young age. Other typical features include aneurysms of large arteries and stenosis of the pulmonary artery, in association with facial features and several connective tissue manifestations such as soft skin and joint laxity. Histopathological findings include fragmentation of elastic fibers in the tunica media of large arteries.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC2A10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité