Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NTR3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6329R-HRPEA 855 EUR InStock
BOSSBS-6329R-HRP
Anti-NTR3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Functions as a sorting receptor in the Golgi compartment and as a clearance receptor on the cell surface. Required for protein transport from the Golgi apparatus to the lysosomes by a pathway that is independent of the mannose-6-phosphate receptor (M6PR). Also required for protein transport from the Golgi apparatus to the endosomes. Promotes neuronal apoptosis by mediating endocytosis of the proapoptotic precursor forms of BDNF (proBDNF) and NGFB (proNGFB). Also acts as a receptor for neurotensin. May promote mineralization of the extracellular matrix during osteogenic differentiation by scavenging extracellular LPL. Probably required in adipocytes for the formation of specialized storage vesicles containing the glucose transporter SLC2A4/GLUT4 (GLUT4 storage vesicles, or GSVs). These vesicles provide a stable pool of SLC2A4 and confer increased responsiveness to insulin. May also mediate transport from the endoplasmic reticulum to the Golgi.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: NTR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité