Anti-IFNA16 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6330R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6330R-CY3
Anti-IFNA16 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
IFNA16 is produced by macrophages and has antiviral activities. Interferon stimulates the production of two enzymes: a protein kinase and an oligoadenylate synthetase.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: IFNA16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité