Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHRNA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6455R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6455R-CY5.5
Anti-CHRNA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Members of the ligand-gated ion channel receptor family are characterized by their fast transmitting response to neurotransmitters. Two important members of this family are the nicotinic acetylcholine and glutamate receptors, both of which are composed of five homologous subunits forming a transmembrane aqueous pore. These transmembrane receptors change conformation in response to their cognate neurotransmitter. Nicotinic acetylcholine receptors (AChRs) are found at the postsynaptic membrane of the neuromuscular junction and bind acetylcholine molecules, allowing ions to move through the pore. Glutamate receptors are found in the postsynaptic membrane of cells in the central nervous system. The activity that is generated at the synapse by the binding of acetylcholine is terminated by acetylcholinesterase, an enzyme that rapidly hydrolyzes acetylcholine. AChR?, also known as LNCR2, PAOD2, NACHRA3 or CHRNA3, is a 505 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the ligand-gated ion channel receptor family and may play a role in neurotransmission.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CHRNA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité