Anti-HNRNPC Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6459R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6459R-CY5
Anti-HNRNPC Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Binds pre-mRNA and nucleates the assembly of 40S hnRNP particles. Single HNRNPC tetramers bind 230-240 nucleotides. Trimers of HNRNPC tetramers bind 700 nucleotides. May play a role in the early steps of spliceosome assembly and pre-mRNA splicing. Interacts with poly-U tracts in the 3'-UTR or 5'-UTR of mRNA and modulates the stability and the level of translation of bound mRNA molecules.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: HNRNPC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité