Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP8 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6463R-HRPEA 879 EUR InStock
BOSSBS-6463R-HRP
Anti-CASP8 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Most upstream protease of the activation cascade of caspases responsible for the TNFRSF6/FAS mediated and TNFRSF1A induced cell death. Binding to the adapter molecule FADD recruits it to either receptor. The resulting aggregate called death-inducing signaling complex (DISC) performs CASP8 proteolytic activation. The active dimeric enzyme is then liberated from the DISC and free to activate downstream apoptotic proteases. Proteolytic fragments of the N-terminal propeptide (termed CAP3, CAP5 and CAP6) are likely retained in the DISC. Cleaves and activates CASP3, CASP4, CASP6, CASP7, CASP9 and CASP10. May participate in the GZMB apoptotic pathways. Cleaves ADPRT. Hydrolyzes the small-molecule substrate, Ac-Asp-Glu-Val-Asp-|-AMC. Likely target for the cowpox virus CRMA death inhibitory protein. Isoform 5, isoform 6, isoform 7 and isoform 8 lack the catalytic site and may interfere with the pro-apoptotic activity of the complex.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CASP8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité