Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCDC88A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6465R-A647EA 886 EUR InStock
BOSSBS-6465R-A647
Anti-CCDC88A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Plays a role as a key modulator of the AKT-mTOR signaling pathway controlling the tempo of the process of newborn neurons integration during adult neurogenesis, including correct neuron positioning, dendritic development and synapse formation. Enhances phosphoinositide 3-kinase (PI3K)-dependent phosphorylation and kinase activity of AKT1/PKB, but does not possess kinase activity itself. Phosphorylation of AKT1/PKB thereby induces the phosphorylation of downstream effectors GSK3 and FOXO1/FKHR, and regulates DNA replication and cell proliferation (By similarity). Essential for the integrity of the actin cytoskeleton and for cell migration. Required for formation of actin stress fibers and lamellipodia. May be involved in membrane sorting in the early endosome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCDC88A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité