Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUSK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6473R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6473R-CY3
Anti-MUSK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Receptor tyrosine kinase which plays a central role in the formation and the maintenance of the neuromuscular junction (NMJ), the synapse between the motor neuron and the skeletal muscle (PubMed:25537362). Recruitment of AGRIN by LRP4 to the MUSK signaling complex induces phosphorylation and activation of MUSK, the kinase of the complex. The activation of MUSK in myotubes regulates the formation of NMJs through the regulation of different processes including the specific expression of genes in subsynaptic nuclei, the reorganization of the actin cytoskeleton and the clustering of the acetylcholine receptors (AChR) in the postsynaptic membrane. May regulate AChR phosphorylation and clustering through activation of ABL1 and Src family kinases which in turn regulate MUSK. DVL1 and PAK1 that form a ternary complex with MUSK are also important for MUSK-dependent regulation of AChR clustering. May positively regulate Rho family GTPases through FNTA. Mediates the phosphorylation of FNTA which promotes prenylation, recruitment to membranes and activation of RAC1 a regulator of the actin cytoskeleton and of gene expression. Other effectors of the MUSK signaling include DNAJA3 which functions downstream of MUSK. May also play a role within the central nervous system by mediating cholinergic responses, synaptic plasticity and memory formation (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MUSK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité