Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Quiescin Q6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6394R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6394R-CY7
Anti-Quiescin Q6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes a protein that contains domains of thioredoxin and ERV1, members of two long-standing gene families. The gene expression is induced as fibroblasts begin to exit the proliferative cycle and enter quiescence, suggesting that this gene plays an important role in growth regulation. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Quiescin Q6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité