Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITPR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6471R-CY5EA 855 EUR InStock
BOSSBS-6471R-CY5
Anti-ITPR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) functions as a second messenger for a myriad of extracellular stimuli including hormones, growth factors and neurotransmitters. Receptor tyrosine kinases indirectly increase the intracellular levels of IP3 through the activation of phospholipases such as phospholipase C (PLC), which convert phosphatidylinositol-4,5 bisphosphate into IP3 and diacylglycerol (DAG). The inositol 1,4,5-triphosphate receptor, IP3R, acts as an inositol triphosphate (IP3)-gated calcium release channel in a variety of cell types. Three IP3 receptor subtypes have been described and are designated IP3R-I, IP3R-II and IP3R-III. IP3R-I is the predominant IP3R subtype expressed in neuronal tissues and the central nervous system, but is also expressed at high levels in the liver.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ITPR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité