Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAB25 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6501R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6501R-CY5
Anti-RAB25 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
RAB proteins, such as RAB25, are members of the RASsuperfamily of small GTPases that are involved in membranetrafficking. Members of the RAB11 subfamily, including RAB25,control the return of internalized membrane-associated moieties tothe cell surface

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAB25
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité