Anti-FOLH1B Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6535R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-6535R-FITC
Anti-FOLH1B Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
FOLH1B
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: FOLH1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité