Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCGB1D2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6546R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6546R-CY5
Anti-SCGB1D2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the lipophilin subfamily, part of the uteroglobin superfamily, and is an ortholog of prostatein, the major secretory glycoprotein of the rat ventral prostate gland. Lipophilin gene products are widely expressed in normal tissues, especially in endocrine-responsive organs. Assuming that human lipophilins are the functional counterparts of prostatein, they may be transcriptionally regulated by steroid hormones, with the ability to bind androgens, other steroids and possibly bind and concentrate estramustine, a chemotherapeutic agent widely used for prostate cancer. Although the gene has been reported to be on chromosome 10, this sequence appears to be from a cluster of genes on chromosome 11 that includes mammaglobin 2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SCGB1D2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité