Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MMTN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6551R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6551R-CY5.5
Anti-MMTN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I) catalyzes the transfer of electrons from NADH to ubiquinone (coenzyme Q) in the first step of the mitochondrial respiratory chain, resulting in the translocation of protons across the inner mitochondrial membrane. This gene encodes a complex I assembly factor. Mutations in this gene cause progressive encephalopathy resulting from mitochondrial complex I deficiency.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MMTN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité