Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSD17B6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6592R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6592R-A555
Anti-HSD17B6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
NAD-dependent oxidoreductase with broad substrate specificity that shows both oxidative and reductive activity (in vitro). Has 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase activity towards various steroids (in vitro). Converts 5-alpha-androstan-3-alpha,17-beta-diol to androsterone and estradiol to estrone (in vitro). Has 3-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase activity towards androsterone (in vitro). Has retinol dehydrogenase activity towards all-trans-retinol (in vitro). Can convert androsterone to epi-androsterone. Androsterone is first oxidized to 5-alpha-androstane-3,17-dione and then reduced to epi-andosterone. Can act on both C-19 and C-21 3-alpha-hydroxysteroids.Tissue specificity; Detected in liver and prostate (at protein level). Detected in adult liver, lung, brain, placenta, prostate, adrenal gland, testis, mammary gland, spleen, spinal cord and uterus. Detected in caudate nucleus, and at lower levels in amygdala, corpus callosum, hippocampus, substantia nigra and thalamus. Detected in fetal lung, liver and brain.Sequence similarities; Belongs to the short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HSD17B6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité