Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MRGPRX1/3/4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6606R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6606R-A555
Anti-MRGPRX1/3/4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
There are four members (MRGX1-4) in the human MRGX familly. MRGX1 and MRGX2 receptors stimulate both G Alpha q- and G Alpha i -regulated pathways, while MRGX3 and MRGX4 receptors mainly activate G Alpha q-regulated pathways. G Alpha q proteins are involved in the calcium-signaling pathway downstream of the MRGX receptors. MRGX receptors are unique in that they are expressed in a subset of small dorsal root and trigeminal sensory neurons. Probably involved in the function of nociceptive neurons. May regulate nociceptor function and/or development, including the sensation or modulation of pain. Potently activated by enkephalins including BAM22 (bovine adrenal medulla peptide 22) and BAM (8-22). BAM22 is the most potent compound and evoked a large and dose-dependent release of intracellular calcium in stably transfected cells. G(alpha)q proteins are involved in the calcium-signaling pathway.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MRGPRX1/3/4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité