Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IHH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6624R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6624R-CY3
Anti-IHH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Ihh is an intercellular signalling peptide essential for a variety of patterning events during development. It binds to the patched (PTC) receptor, which functions in association with smoothened (SMO), to activate the transcription of target genes. Ihh induces the expression of parathyroid hormone-related protein (PTHRP) and is implicated in endochondral ossification, possibly regulating the balance between growth and ossification of the developing bones.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IHH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité