Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MIP Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6661R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-6661R-HRP
Anti-MIP Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Water is a critical component of all living cells. Interestingly, tissue membranes show a great degree of water permeability. Mammalian red cells, renal proximal tubules, and descending thin limb of Henle are extraordinarily permeable to water. Water crosses hydrophobic plasma membranes either by simple diffusion or through a facilitative transport mechanism mediated by special protein aquaporins. Aquaporin 0 or MIP26 (major intrinsic protein 26kD), and Aquaporin 1 has been the foundation of the growing family of aquaporins. The lens specific Aquaporin 0 represents up to 80% of total lens membrane protein. Defects in Aquaporin 0 are a cause of autosomal recessive congenital cataract. The lens opacity mutation (LOP) is an AA substitution that inhibits targeting of MIP to the cell membrane. Human Aquaporin 0 is a 263 amino acid transmembrane protein belonging to the MIP family. Aquaporin families of proteins are predicted to contain six transmembrane domains. The N and C terminus are predicted to be cytoplasmic.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: MIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité