Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ID4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6669R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6669R-A555
Anti-ID4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Members of the Id family of basic helix-loop-helix (bHLH) proteins include Id1 (1–3), Id2 (4), Id3 and Id4 (5). They are ubiquitously expressed and dimerize with members of the class A and B HLH proteins (1–5). Due to the absence of the basic region, the resulting heterodimers cannot bind DNA. The Id-type proteins thus appear to negatively regulate DNA binding of bHLH proteins. Since Id1 inhibits DNA binding of E12 and Myo D, it apparently functions to inhibit muscle-specific gene expression. Under conditions that facilitate muscle cell differentiation, the Id protein levels fall, allowing E12 and/or E47 to form heterodimers with Myo D and myogenin, which in turn activate myogenic differentiation. It has been shown that expression of each of the Id proteins is strongly dependent on growth factor activation and that reduction of Id mRNA levels by antisense oligonucleotides leads to a delayed reentry of arrested cells into the cell cycle following growth factor stimulation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ID4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité