Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCN1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6687R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6687R-A350
Anti-SCN1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Crucial in the assembly, expression, and functional modulation of the heterotrimeric complex of the sodium channel. The subunit beta-1 can modulate multiple alpha subunit isoforms from brain, skeletal muscle, and heart. Its association with neurofascin may target the sodium channels to the nodes of Ranvier of developing axons and retain these channels at the nodes in mature myelinated axons.Tissue specificity; Abundantly expressed in skeletal muscle, heart and brain.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SCN1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité