Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Netrin G1 ligand Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6710R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6710R-A555
Anti-Netrin G1 ligand Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
NGL-1 is a single pass type I membrane protein that acts as a cell adhesion molecule. It contains nine leucine-rich repeats (LRR) and one Ig-like C2-type domain. NGL-1 is predominantly expressed in the striatum and the cerebral cortex of both the embryonic and adult brain. NGL-1 specifically interacts with Netrin G1 (a molecule involved in axon guidance in the developing central nervous system) via its LRR region. NGL-1 plays a role in the regulation of neurite outgrowth of developing thalamic neurons. Soluble NGL-1 inhibits thalamic axon outgrowth while NGL-1 that is bound to the surface of developing thalamocortical axons stimulates growth. NGL-1 also interacts with Whirlin possibly stablizing interstereociliar links.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Netrin G1 ligand
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité