Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6748R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6748R-CY3
Anti-UBAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This gene is a member of the UBA domain family, whose members include proteins having connections to ubiquitin and the ubiquitination pathway. The ubiquitin associated domain is thought to be a non-covalent ubiquitin binding domain consisting of a compact three helix bundle. This particular protein originates from a gene locus in a refined region on chromosome 9 undergoing loss of heterozygosity in nasopharyngeal carcinoma (NPC). Taking into account its cytogenetic location, this UBA domain family member is being studied as a putative target for mutation in nasopharyngeal carcinomas. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UBAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité