Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STK17A Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6770R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-6770R-FITC
Anti-STK17A Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
DRAK1 (DAP kinase-related apoptosis-inducing protein kinase 1) is a novel member of the ser/thr protein kinase family, which mediate apoptosis through their catalytic activities. The full-length cDNA encodes a deduced 414-amino acid protein with a molecular mass of 46.56 kD. DRAKs contain an N-terminal kinase domain and a C-terminal regulation domain. DRAK1 messenger RNA appears to be ubiquitously expressed in human tissues. Overexpression of DRAK1 induces apoptosis. It has been shown in vitro that DRAK1 is capable of autophosphorylation and of phosphorylating the myosin light chain as an exogenous substrate, and that the noncatalytic C terminus is crucial for full kinase activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STK17A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité