Anti-PDCD7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6834R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6834R-CY5
Anti-PDCD7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes a 59 kDa protein that is associated with the U11 small nuclear ribonucleoprotein (snRNP), which is a component of the minor U12-type spliceosome responsible for catalyzing pre-mRNA splicing of U12-type introns. [provided by RefSeq, Dec 2010].
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PDCD7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité