Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COPB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6857R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6857R-CY5.5
Anti-COPB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The Golgi complex is a key organelle where processing and sorting of newly synthesized proteins occurs. Membrane traffic from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi complex and from the Golgi complex to the different final cellular destinations is believed to be mediated by carrier vesicles. Two populations of coated vesicles mediate biosynthetic membrane traffic between the different membrane-bound compartments. Clathrin-coated vesicles carry proteins to endocytic organelles and secretory granules, whilst non-clathrin-coated vesicles are involved in intra-Golgi transport and transport from the ER to the Golgi complex. Beta COP is a member of a set of protein which are believed to associate with the non-clathrin coated vesicles. Golgi-derived non-clathrin-coated vesicles are believed to act as bulk carriers, whereas clathrin-coated vesicles carry a selective cargo of membrane proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: COPB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité