Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6846R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6846R-CY7
Anti-GNL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Nucleostemin is a protein found in the nucleoli of embryonic stem cells, adult CNS stem cells, primitive cells in the bone marrow and cancer cells. It is not in the differentiated cells of most adult tissues. It has been suggested to play a role in controlling the cell cycle progression in stem cells and cancer cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Nucleostemin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité