Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZFP36L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6882R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6882R-CY7
Anti-ZFP36L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
TIS11D is a member of the TIS11 family of early response genes. Family members are induced by various agonists such as the phorbol ester TPA and the polypeptide mitogen EGF. The encoded protein contains a distinguishing putative zinc finger domain with a repeating cys-his motif. This putative nuclear transcription factor most likely functions in regulating the response to growth factors.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZFP36L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité