Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NLRP12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6864R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6864R-A647
Anti-NLRP12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
May mediate activation of CASP1 via ASC and promote activation of NF-kappa-B via IKK.NALP proteins are cytoplasmic proteins that form a subfamily within the larger CATERPILLER family and are thought to play a crucial role in cell proliferation and reproduction. Like all other NALP family members, NALP12, also known as Monarch-1, has a C-terminal leucine-rich repeat (LRR) region, an N-terminal Pyrin domain (PYD) followed by a NACHT domain, and a NACHT-associated domain. NALP12 is thought to act as an attenuating factor of inflammation by suppressing inflammatory responses such as NF-kB activation by TLR-signaling molecules MyD88, IRAK-1, TRAF6 and RIPK1 in activated monocytes. Recent evidence suggests that mutations in NALP12 result in hereditary periodic fever syndromes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NLRP12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité