Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BIRC8 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6870R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-6870R-FITC
Anti-BIRC8 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Protects against apoptosis mediated by BAX.Apoptosis, or programmed cell death, is related to many diseases, such as cancer. Apoptosis is triggered by a variety of stimuli including members in the TNF family and prevented by the inhibitor of apoptosis (IAP) proteins. IAP proteins form a conserved gene family including IAP, XIAP/ILP-1/MIHA, and Livin/KIAP that bind to and inhibits specific proteases. A novel member in the IAP protein family was recently identified and designated ILP-2 for IAP-like protein-2 (1). ILP-2 has high homology to ILP-1, but is encoded by a distinct gene that is solely expressed in testis of tested normal human tissues (1). ILP-2, unlike ILP-1, has no inhibitory effect on Fas and TNF induced apoptosis, but potently inhibits apoptosis induced by overexpression of Bax or by coexpression of caspase-9 with Apaf-1. ILP-2 interacts with the processed caspase-9. These results suggest that ILP-2 is a novel IAP family member with restricted specificity for caspase-9.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BIRC8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité