Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RANGAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6902R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-6902R-HRP
Anti-RANGAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
RanGAP1, is a homodimeric 65-kD polypeptide that specifically induces the GTPase activity of RAN, but not of RAS by over 1,000-fold. RanGAP1 is the immediate antagonist of RCC1, a regulator molecule that keeps RAN in the active, GTP-bound state. The RANGAP1 gene encodes a 587-amino acid polypeptide. The sequence is unrelated to that of GTPase activators for other RAS-related proteins, but is 88% identical to Fug1, the murine homolog of yeast Rna1p. RanGAP1 and RCC1 control RAN-dependent transport between the nucleus and cytoplasm. RanGAP1 is a key regulator of the RAN GTP/GDP cycle. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: RANGAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité