Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYF5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6936R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6936R-CY5.5
Anti-MYF5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Differentiation of myogenic cells is regulated by multiple positively and negatively acting factors. One well characterized family of helix-loop-helix (HLH) proteins known to play an important role in the regulation of muscle cell development include Myo D, myogenin, Myf-5 and Myf-6 (also designated MRF-4 or herculin). Of interest, most muscle cells express either Myo D or Myf-5 in the committed state, but when induced to differentiate, all turn on expression of myogenin. Myo D transcription factors form heterodimers with products of a more widely expressed family of bHLH genes, the E family, which consists of at least three distinct genes: E2A, IF2 and HEB. Myo D-E heterodimers bind avidly to consensus (CANNTG) E box target sites that are functionally important elements in the upstream regulatory sequences of many muscle-specific terminal differentiation genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MYF5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité