Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CFB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6949R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6949R-A555
Anti-CFB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The complement component proteins, C3, C4 and C5, are potent anaphylatoxins that are released during complement activation. Binding of these proteins to their respective G protein-coupled receptors, C3aR, C1R and C5aR, induces proinflammatory events, such as cellular degranulation, smooth muscle contraction, arachidonic acid metabolism, cytokine release, leukocyte activation and cellular chemotaxis. Complement Factor B, also designated Properdin Factor B or PBF2, is part of the alternate pathway of the complement system and is cleaved by Factor D into two fragments: Ba and Bb. Bb combines with complement Factor 3b to produce the C3 or C5 convertase and plays a role in the differentiation and proliferation of preactivated B lymphocytes, lysis of erythrocytes, stimulation of lymphocyte blastogenesis and rapid spreading of peripheral blood monocytes. Ba is important in inhibiting the proliferation of preactivated B lymphocytes. Adipsin, also designated complement Factor D, is a serine protease that cleaves complement Factor B and may be involved in obesity. Factor H controls the function of the alternative complement pathway. FHR-1 (complement Factor H related protein 1) may play a role in lipid metabolism.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Factor B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité