Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6970R-CY5EA 879 EUR InStock
BOSSBS-6970R-CY5
Anti-FOXN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Mutations in the winged-helix transcription factor gene at the nude locus in mice and rats produce the pleiotropic phenotype of hairlessness and athymia, resulting in a severely compromised immune system. This gene is orthologous to the mouse and rat genes and encodes a similar DNA-binding transcription factor that is thought to regulate keratin gene expression. A mutation in this gene has been correlated with T-cell immunodeficiency, the skin disorder congenital alopecia, and nail dystrophy. Alternative splicing in the 5' UTR of this gene has been observed. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FOXN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité