Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-6972R-A350EA 855 EUR InStock
BOSSBS-6972R-A350
Anti-RNAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
RNA polymerase II (Pol II) is an enzyme that is composed of twelve subunits and is responsible for the transcription of protein-coding genes. Transcription initiation requires Pol II-mediated recruitment of transcription machinery to a target promoter, thereby allowing transcription to begin. The largest subunit of Pol II (referred to as RPB1 or RPB205) is a 1,840 amino acid protein that contains one C2H2-type zinc finger and a C-terminal domain comprised of several heptapeptide repeats. Although Pol II function requires the cooperation of all twelve subunits, the largest subunit conveys Pol II catalytic activity and, together with the second largest subunit, forms the active center of the Pol II enzyme. Additionally, the large subunit participates in forming the DNA-binding domain of Pol II, a groove that is necessary for transcription of the DNA template. Without proper function of the large subunit, mRNA synthesis and subsequent transcription elongation cannot occur.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RNAP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité